Tebuthiuron ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-[5-(tert-Butyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-1,3-dimethylurea
T3647-5G T3647-25G
TCIAT3647-5GEA 125 EUR InStock
TCIAT3647-5G TCIAT3647-25G
Tebuthiuron ≥98.0% (par GC)
Tebuthiuron
Formule: C₉H₁₆N₄OS
MW: 228,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078732
Numéro CAS: 34014-18-1
EINECS: 251-793-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09095
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e3bacfa4c971ebe0eca71fc2dbdef8d9ef107ab&vid=9e3bacfa4c971ebe0eca71fc2dbdef8d9ef107ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité