Tetrahydropalmatine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5,8,13,13a-Tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy-6H-dibenzo[a,g]quinolizine, 2,3,9,10-Tetramethoxy-6,8,13,13a-tetrahydro-5H-isoquinolino[3,2-a]isoquinoline, THP
T3650-1G T3650-5G
TCIAT3650-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAT3650-1G TCIAT3650-5G
Tetrahydropalmatine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Tetrahydropalmatine
Formule: C₂₁H₂₅NO₄
MW: 355,434 g/mol
Numéro MDL: MFCD00214191
Numéro CAS: 2934-97-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -3.0 to +3.0 deg (C=0.5, EtOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité