Nitrate de tétrabutylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Tétrabutylammonium nitrate
TCIAT3651-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAT3651-25G TCIAT3651-5G
Nitrate de tétrabutylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Nitrate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆N₂O₃
MW: 304,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043202
Numéro CAS: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité