N,N,N',N'-Tetraphenyl[1,1':4',1'':4'',1'''-quaterphenyl]-4,4'''-diamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N4,N4,N4''',N4'''-Tetraphenyl-[1,1':4',1'':4'',1'''-quaterphenyl]-4,4'''-diamine
T3657-1G T3657-200MG
TCIAT3657-1GEA 288 EUR InStock
TCIAT3657-1G TCIAT3657-200MG
N,N,N',N'-Tetraphenyl[1,1':4',1'':4'',1'''-quaterphenyl]-4,4'''-diamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N,N',N'-Tetraphenyl[1,1':4',1'':4'',1'''-quaterphenyl]-4,4'''-diamine
Formule: C₄₈H₃₆N₂
MW: 640,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD09833572
Numéro CAS: 145898-89-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité