Tyrphostin A9 ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T3667-25MG T3667-100MG
TCIAT3667-25MGEA 56.1 EUR InStock
TCIAT3667-25MG TCIAT3667-100MG
Tyrphostin A9 ≥98.0% (par GC)
Tyrphostin A9
Formule: C₁₈H₂₂N₂O
MW: 282,387 g/mol
Numéro MDL: MFCD00209853
Numéro CAS: 10537-47-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 147.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité