1,2,4-Tribromo-5-iodobenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2,4-Tribromo-5-iodobenzene
T3669-1G T3669-5G
TCIAT3669-1GEA 115 EUR InStock
TCIAT3669-1G TCIAT3669-5G
1,2,4-Tribromo-5-iodobenzene ≥98.0% (par GC)
1,2,4-Tribromo-5-iodobenzene
Formule: C₆H₂Br₃I
MW: 440,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD18400058
Numéro CAS: 366496-32-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité