2,3,5,6-Tetrachloro-4-(methylsulphonyl)pyridine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3670-1G T3670-5G
TCIAT3670-1GEA 128 EUR InStock
TCIAT3670-1G TCIAT3670-5G
2,3,5,6-Tetrachloro-4-(methylsulphonyl)pyridine ≥95.0% (par GC)
2,3,5,6-Tetrachloro-4-(methylsulphonyl)pyridine
Formule: C₆H₃Cl₄NO₂S
Numéro MDL: MFCD00054553
Numéro CAS: 13108-52-6
EINECS: 236-035-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 146.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité