4,4,5,5-Tetramethyl-2-[10-(2-naphthyl)anthracen-9-yl]-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 10-(2-Naphthyl)anthracene-9-boronic acid Pinacol ester, 9-(2-Naphthyl)-10-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anthracene
T3674-1G T3674-5G
TCIAT3674-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAT3674-1G TCIAT3674-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[10-(2-naphthyl)anthracen-9-yl]-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par GC)
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[10-(2-naphthyl)anthracen-9-yl]-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₃₀H₂₇BO₂
MW: 430,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD28978626
Numéro CAS: 922518-84-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité