Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrakis(2-ethylhexyl) Orthotitanate, Titanium(IV) 2-Ethylhexyloxide, Tetrakis(2-ethylhexyl)orthotitanate(IV)
T3682-100G T3682-500G
TCIAT3682-100GEA 18.7 EUR InStock
TCIAT3682-100G TCIAT3682-500G
Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide
Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide
Formule: C₃₂H₆₈O₄Ti
MW: 564,79 g/mol
Point d'éclair: 53°C
Numéro MDL: MFCD00015264
Numéro CAS: 1070-10-6
EINECS: 213-969-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Ignition residue 13.4 to 14.6 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité