Triisocyanato(methyl)silane ≥96.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
T3683-25G T3683-5G
TCIAT3683-25GEA 296 EUR InStock
TCIAT3683-25G TCIAT3683-5G
Triisocyanato(methyl)silane ≥96.0% (sur base azote total)
Triisocyanato(methyl)silane
Formule: C₄H₃N₃O₃Si
Point d'ébullition: 171°C
Point de fusion: 3°C
Numéro MDL: MFCD00061499
Numéro CAS: 5587-61-1
ONU: 2478
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité