Tetradecamethylhexasiloxane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11,11-Tetradecamethylhexasiloxane
T3685-5ML T3685-25ML
TCIAT3685-5MLEA 62.7 EUR InStock
TCIAT3685-5ML TCIAT3685-25ML
Tetradecamethylhexasiloxane ≥96.0% (par GC)
Tetradecamethylhexasiloxane
Formule: C₁₄H₄₂O₅Si₆
MW: 459,00 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Point de fusion: -59°C
Point d'éclair: 118°C
Numéro MDL: MFCD08275354
Numéro CAS: 107-52-8
EINECS: 203-499-5
Merck Index: 14,09197
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité