Temozolomide acid ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Methyl-4-oxo-3,4-dihydroimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carboxylic acid
T3686-50MG T3686-250MG
TCIAT3686-50MGEA 41.8 EUR InStock
TCIAT3686-50MG TCIAT3686-250MG
Temozolomide acid ≥98.0% (par HPLC)
Temozolomide acid
Formule: C₆H₅N₅O₃
MW: 195,14 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12032160
Numéro CAS: 113942-30-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité