2,4,6-Triformylphloroglucinol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4,6-Trihydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde
T3688-200MG T3688-1G
TCIAT3688-200MGEA 67.1 EUR InStock
TCIAT3688-200MG TCIAT3688-1G
2,4,6-Triformylphloroglucinol ≥98.0% (par GC)
2,4,6-Triformylphloroglucinol
Formule: C₉H₆O₆
MW: 210,14 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD24713435
Numéro CAS: 34374-88-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité