2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4,6-Tri-tertbutylpyrimidine
T3693-1G T3693-5G
TCIAT3693-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAT3693-1G TCIAT3693-5G
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine
Formule: C₁₆H₂₈N₂
MW: 248,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094045
Numéro CAS: 67490-21-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité