Tétravinylétain ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tetravinylstannane, Tetravinyl tin
T3703-25G T3703-5G
TCIAT3703-25GEA 268 EUR InStock
TCIAT3703-25G TCIAT3703-5G
Tétravinylétain ≥98.0% (par GC)
Tétravinylétain
Formule: C₈H₁₂Sn
MW: 226,89 g/mol
Point d'ébullition: 163°C
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD00008608
Numéro CAS: 1112-56-7
EINECS: 214-193-6
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité