3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(3-Formylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Formylphenylboronic acid, pinacol ester, 3-Formylphenylboronic acid Pinacol ester
T3709-5G T3709-25G
TCIAT3709-5GEA 69.3 EUR InStock
TCIAT3709-5G TCIAT3709-25G
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₁₇BO₃
MW: 232,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663827
Numéro CAS: 380151-86-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité