1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T3717-200MG T3717-1G
TCIAT3717-200MGEA 53.9 EUR InStock
TCIAT3717-200MG TCIAT3717-1G
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₆H₇F₃O₂
MW: 168,12 g/mol
Point d'ébullition: 76°C
Point d'éclair: 96°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03425197
Numéro CAS: 277756-45-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité