Tectoridin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
T3724-10MG T3724-50MG
TCIAT3724-10MGEA 62.7 EUR InStock
TCIAT3724-10MG TCIAT3724-50MG
Tectoridin ≥98.0% (par HPLC)
Tectoridin
Formule: C₂₂H₂₂O₁₁
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01662715
Numéro CAS: 611-40-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité