Tectorigenin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4',5,7-Trihydroxy-6-methoxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxychromone
T3729-50MG T3729-10MG
TCIAT3729-50MGEA 372 EUR InStock
TCIAT3729-50MG TCIAT3729-10MG
Tectorigenin ≥98.0% (par HPLC)
Tectorigenin
Formule: C₁₆H₁₂O₆
MW: 300,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00597094
Numéro CAS: 548-77-6
Merck Index: 14,09107
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 62.10 to 64.60 %
Melting point 228.0 to 232.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité