3,3',5,5'-Tetraiodothyroacetic acid ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenylacetic acid, 4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodobenzeneacetic acid
T3730-100MG T3730-500MG
TCIAT3730-100MGEA 151 EUR InStock
TCIAT3730-100MG TCIAT3730-500MG
3,3',5,5'-Tetraiodothyroacetic acid ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3,3',5,5'-Tetraiodothyroacetic acid
Formule: C₁₄H₈I₄O₄
MW: 747,83 g/mol
Point de fusion: 230°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00055932
Numéro CAS: 67-30-1
EINECS: 200-649-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité