Tissue-clearing reagent, CUBIC-R+ for animals
Fournisseur: TCI
TCIAT3741-100MLEA 132 EUR InStock
TCIAT3741-100ML TCIAT3741-25ML
Tissue-clearing reagent, CUBIC-R+ for animals
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Specifications
Appearance: Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Functionality test: to pass test (Remaining fluorescence strength)
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité