Triclopyr ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [(3,5,6-Trichloro-2-pyridinyl)oxy]acetic acid
T3742-25G T3742-5G
TCIAT3742-25GEA 213 EUR InStock
TCIAT3742-25G TCIAT3742-5G
Triclopyr ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Triclopyr
Formule: C₇H₄Cl₃NO₃
MW: 256,46 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00072514
Numéro CAS: 55335-06-3
EINECS: 259-597-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09656
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité