2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisiloxane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
T3745-25G T3745-5G
TCIAT3745-25GEA 109 EUR InStock
TCIAT3745-25G TCIAT3745-5G
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisiloxane ≥95.0% (par GC)
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisiloxane
Formule: C₉H₁₈O₃Si₃
MW: 258,50 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Numéro MDL: MFCD00023111
Numéro CAS: 3901-77-7
EINECS: 223-458-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9690 to 0.9790
Refractive index n20/D 1.4240 to 1.4280
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité