N,9,9-Triphenyl-9H-fluoren-2-amine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Phenylamino-9,9-diphenyl-9H-fluorene
T3746-1G T3746-5G
TCIAT3746-1GEA 118 EUR InStock
TCIAT3746-1G TCIAT3746-5G
N,9,9-Triphenyl-9H-fluoren-2-amine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,9,9-Triphenyl-9H-fluoren-2-amine
Formule: C₃₁H₂₃N
MW: 409,53 g/mol
Numéro MDL: MFCD30470208
Numéro CAS: 860465-14-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité