Tetrakis(2-ethylhexyl) Orthosilicate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrakis(2-ethylhexyloxy)silane
T3748-25ML T3748-5ML
TCIAT3748-25MLEA 109 EUR InStock
TCIAT3748-25ML TCIAT3748-5ML
Tetrakis(2-ethylhexyl) Orthosilicate ≥97.0% (par GC)
Tetrakis(2-ethylhexyl) Orthosilicate
Formule: C₃₂H₆₈O₄Si
MW: 544,98 g/mol
Point d'ébullition: 365°C
Point d'éclair: 199°C
Numéro MDL: MFCD00015263
Numéro CAS: 115-82-2
EINECS: 204-109-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité