2,2,6,6-Tétraméthylpipéridinooxy (TEMPO) ≥99.0% (par GC, analyse par titration) radical libre, purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Danger
T3751-1G T3751-5G
TCIAT3751-1GEA 109 EUR InStock
TCIAT3751-1G TCIAT3751-5G
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridinooxy (TEMPO) ≥99.0% (par GC, analyse par titration) radical libre, purifié par sublimation
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridinooxy (TEMPO)
Formule: C₉H₁₈NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009599
Numéro CAS: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
ONU: 3263
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09140
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 99.0 %
Melting point 35.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité