2-(p-Tolyl)pyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3759-200MG T3759-1G
TCIAT3759-200MGEA 63.8 EUR InStock
TCIAT3759-200MG TCIAT3759-1G
2-(p-Tolyl)pyrimidine ≥98.0% (par GC)
2-(p-Tolyl)pyrimidine
Formule: C₁₁H₁₀N₂
MW: 170,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD08701658
Numéro CAS: 77232-13-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité