1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
T3765-200MG T3765-1G
TCIAT3765-200MGEA 24.2 EUR InStock
TCIAT3765-200MG TCIAT3765-1G
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,09 g/mol
Point d'ébullition: 184°C
Numéro MDL: MFCD03093070
Numéro CAS: 277756-46-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité