(Triphenylmethyl)thionyl Imide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tritylthionyl Imide, TrNSO
T3773-1G T3773-5G
TCIAT3773-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAT3773-1G TCIAT3773-5G
(Triphenylmethyl)thionyl Imide ≥97.0% (par GC)
(Triphenylmethyl)thionyl Imide
Formule: C₁₉H₁₅NOS
MW: 305,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD32062442
Numéro CAS: 503596-47-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité