Tris(4-bromophenyl)amine ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Attention
T3777-200MG T3777-1G
TCIAT3777-200MGEA 53.9 EUR InStock
TCIAT3777-200MG TCIAT3777-1G
Tris(4-bromophenyl)amine ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation
Tris(4-bromophenyl)amine
Formule: C₁₈H₁₂Br₃N
MW: 482,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009665
Numéro CAS: 4316-58-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité