Tissue-clearing reagent, CUBIC-B for animals
Fournisseur: TCI
T3780-100ML T3780-25ML
TCIAT3780-100MLEA 143 EUR InStock
TCIAT3780-100ML TCIAT3780-25ML
Tissue-clearing reagent, CUBIC-B for animals
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Specifications
Appearance: Colorless to Almost colorless clear liquid
Functionality test: to pass test (Remaining fluorescence strength)
Decalcification test: max. 0.3 (590 to 600 nm)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité