Tissue-clearing reagent, CUBIC-HL for animals
Fournisseur: TCI
T3781-100ML T3781-25ML
TCIAT3781-100MLEA 143 EUR InStock
TCIAT3781-100ML TCIAT3781-25ML
Tissue-clearing reagent, CUBIC-HL for animals
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Specifications
Appearance: Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Decoloring test: min. 1.0 (400 to 410 nm)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité