Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetradecylthioacetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Tetradecylthio)acetic acid

T3787-1G T3787-5G
TCIAT3787-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAT3787-1G TCIAT3787-5G
Tetradecylthioacetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Tetradecylthioacetic acid


Formule: C₁₆H₃₂SO₂
MW: 288,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00128230
Numéro CAS: 2921-20-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité