4-[1,2,4]Triazol-4-ylbenzoic acid ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)benzoic acid, 4-(p-Carboxyphenyl)-1,2,4-triazole
T3788-1G T3788-200MG
TCIAT3788-1GEA 234 EUR InStock
TCIAT3788-1G TCIAT3788-200MG
4-[1,2,4]Triazol-4-ylbenzoic acid ≥98.0% (par HPLC)
4-[1,2,4]Triazol-4-ylbenzoic acid
Formule: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD06654839
Numéro CAS: 157069-48-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité