Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tolazoline hydrochloride ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAT3791-5GEA 66 EUR InStock
TCIAT3791-5G
Tolazoline hydrochloride ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tolazoline hydrochloride


Formule: C₁₀H₁₃ClN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012693
Numéro CAS: 59-97-2
EINECS: 200-447-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité