Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one, 3,4-Dihydro-4-oxothieno[2,3-d]pyrimidine
T3792-1G T3792-5G
TCIAT3792-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAT3792-1G TCIAT3792-5G
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₆H₄N₂OS
MW: 152,1738 g/mol
Point de fusion: 245°C
Numéro MDL: MFCD00706456
Numéro CAS: 14080-50-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43e6125deeef25f04c3c87d0fe3fb627d373aa5a&vid=f926b653594ec82a99bd076061c1b10b7cd22628&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité