Chlorure de triméthyloxosulfonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethyloxosulphonium chloride
T3794-25G T3794-5G
TCIAT3794-25GEA 296 EUR InStock
TCIAT3794-25G TCIAT3794-5G
Chlorure de triméthyloxosulfonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de triméthyloxosulfonium
Formule: C₃H₉ClOS
MW: 128,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011898
Numéro CAS: 5034-06-0
EINECS: 225-724-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 240.0 to 242.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité