1,3,5-Triazinane-2,4-dione ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,4-Dioxohexahydro-1,3,5-triazine
T3800-1G T3800-5G
TCIAT3800-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAT3800-1G TCIAT3800-5G
1,3,5-Triazinane-2,4-dione ≥97.0% (sur base azote total)
1,3,5-Triazinane-2,4-dione
Formule: C₃H₅N₃O₂
MW: 115,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085440
Numéro CAS: 27032-78-6
EINECS: 248-178-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité