2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diylbis(2-methylpropane-2,1-diyl) bis[3-[3-(tert-butyl)-4-hydroxy-5-methylphenyl]propanoate] ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diylbis(2-methylpropane-2,1-diyl) bis(3-(3-(tert-butyl)-4-hydroxy-5-methylphenyl)propanoate)
T3804-25G T3804-5G
TCIAT3804-25GEA 99 EUR InStock
TCIAT3804-25G TCIAT3804-5G
2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diylbis(2-methylpropane-2,1-diyl) bis[3-[3-(tert-butyl)-4-hydroxy-5-methylphenyl]propanoate] ≥95.0% (par GC)
2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diylbis(2-methylpropane-2,1-diyl) bis[3-[3-(tert-butyl)-4-hydroxy-5-methylphenyl]propanoate]
Formule: C₄₃H₆₄O₁₀
MW: 740,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD09838745
Numéro CAS: 90498-90-1
EINECS: 410-730-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité