Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Tasimelteon ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[[(1R,2R)-2-(2,3-Dihydro-4-benzofuranyl)cyclopropyl]methyl]propanamide

T3813-10MG T3813-50MG
TCIAT3813-10MGEA 63.8 EUR InStock
TCIAT3813-10MG TCIAT3813-50MG
Tasimelteon ≥98.0% (par HPLC)
Tasimelteon


Formule: C₁₅H₁₉NO₂
MW: 245,32 g/mol
Point de fusion: 78°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09033789
Numéro CAS: 609799-22-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.30 to 6.10 %
Specific rotation [a]20/D -41.0 to -46.0 deg (C=1, CHCL3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité