Octadécyltrichlorosilane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Trichloro(octadécyl)silane
TCIAT3815-1GEA 176 EUR InStock
TCIAT3815-1G
Octadécyltrichlorosilane ≥99.0% (par GC)
Octadécyltrichlorosilane
Formule: C₁₈H₃₇Cl₃Si
MW: 387,94 g/mol
Point d'ébullition: 162°C
Point d'éclair: 191°C
Numéro MDL: MFCD00000484
Numéro CAS: 112-04-9
EINECS: 203-930-7
ONU: 1800
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité