[(3-Triethoxysilyl)propyl]succinic anhydride ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(3-(Triethoxysilyl)propyl)dihydrofuran-2,5-dione
T3817-25G T3817-5G
TCIAT3817-25GEA 99 EUR InStock
TCIAT3817-25G TCIAT3817-5G
[(3-Triethoxysilyl)propyl]succinic anhydride ≥93.0% (par GC)
[(3-Triethoxysilyl)propyl]succinic anhydride
Formule: C₁₃H₂₄O₆Si
MW: 304,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD01320976
Numéro CAS: 93642-68-3
EINECS: 297-566-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité