N,N,N-Trimethyl-1-adamantylammonium hydroxide 25% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
T3821-25G T3821-100G
TCIAT3821-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAT3821-25G TCIAT3821-100G
N,N,N-Trimethyl-1-adamantylammonium hydroxide 25% dans l'eau
N,N,N-Trimethyl-1-adamantylammonium hydroxide
Formule: C₁₃H₂₅NO
Numéro MDL: MFCD27920795
Numéro CAS: 53075-09-5
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 25.0 to 28.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité