Tirapazamine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3823-50MG T3823-250MG
TCIAT3823-50MGEA 184 EUR InStock
TCIAT3823-50MG TCIAT3823-250MG
Tirapazamine ≥98.0% (par HPLC)
Tirapazamine
Formule: C₇H₆N₄O₂
Point de fusion: 230°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00132954
Numéro CAS: 27314-97-2
Merck Index: 14,09461
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 30.00 to 33.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité