3',4',5'-Trifluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethan-1-one
T3825-5G T3825-25G
TCIAT3825-5GEA 47.3 EUR InStock
TCIAT3825-5G TCIAT3825-25G
3',4',5'-Trifluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
3',4',5'-Trifluoroacétophénone
Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083533
Numéro CAS: 220141-73-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité