N-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acrylamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acrylamide, 2-(3-Acrylamidophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Acrylamidophenylboronic acid Pinacol ester
T3826-1G T3826-5G
TCIAT3826-1GEA 77 EUR InStock
TCIAT3826-1G TCIAT3826-5G
N-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acrylamide ≥98.0% (par GC)
N-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acrylamide
Formule: C₁₅H₂₀BNO₃
MW: 273,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD22493996
Numéro CAS: 874363-18-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité