1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 2-(1H-Pyrazol-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1H-Pyrazole-3-boronic acid Pinacol ester
T3829-1G T3829-5G
TCIAT3829-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAT3829-1G TCIAT3829-5G
1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester
Formule: C₉H₁₅BN₂O₂
MW: 194,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD07368044
Numéro CAS: 844501-71-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité