4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-phenoxyphenyl)-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxybenzene, Phenoxyphenyl-4-boronic acid Pinacol ester
T3831-1G T3831-5G
TCIAT3831-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAT3831-1G TCIAT3831-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-phenoxyphenyl)-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-phenoxyphenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₈H₂₁BO₃
MW: 296,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD06795691
Numéro CAS: 269410-26-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité