1,1,5,5-Tetramethyl-3,3-diphenyltrisiloxane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(dimethylsiloxy)diphenylsilane
T3832-25G T3832-100G
TCIAT3832-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAT3832-25G TCIAT3832-100G
1,1,5,5-Tetramethyl-3,3-diphenyltrisiloxane ≥98.0% (par GC)
1,1,5,5-Tetramethyl-3,3-diphenyltrisiloxane
Formule: C₁₆H₂₄O₂Si₃
MW: 332,62 g/mol
Point d'ébullition: 83°C
Numéro MDL: MFCD00411646
Numéro CAS: 17875-55-7
EINECS: 241-828-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité