4-(Trifluoromethyl)aniline hydrobromide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Aminobenzotrifluoride hydrobromide, 4-(Trifluoromethyl)benzenamine hydrobromide, 4-(Trifluoromethyl)anilinium bromide
T3834-1G T3834-5G
TCIAT3834-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAT3834-1G TCIAT3834-5G
4-(Trifluoromethyl)aniline hydrobromide ≥98.0% (par HPLC)
4-(Trifluoromethyl)aniline hydrobromide
Formule: C₇H₆F₃N·HBr
MW: 242,04 g/mol
Numéro CAS: 148819-81-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité